Principaux documents
T241199
METHYL (3R,4S)-3-((3S)-3-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-4-METHOXY-4-OXOBUTYL)-2-HYDROXY-3,4-DIMETHYL-1-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H38O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.619
Numéro MDL:
Autres remarques