Principaux documents
T240419
METHYL (1S,3AS,4S,5R,7AS)-5-(BENZOYLOXY)-1-TERT-BUTOXY-7A-METHYLOCTAHYDRO-1H-INDENE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H32O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.508
Numéro MDL:
Autres remarques