Principaux documents
T233544
TERT-BUTYL(DIMETHYL)[[(2S,4S)-4-(2-PHENYLETHYL)-3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN-2-YL]METHOXY]SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H32O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.563
Numéro MDL:
Autres remarques