Principaux documents
T232459
(3AS,4R,7AR)-6-[(PHENYLSELANYL)METHYL]-4-[(1E)-1-PROPENYL]HEXAHYDRO-3H-FURO[3,4-C]PYRAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20O3Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.307
Numéro MDL:
Autres remarques