Documents
T232289
(2E)-1-[(3AR,5AS,8AS)-1,3A,4,5,5A,6-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]PENTALEN-3-YL]-3-(TRIMETHYLSILYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H24OSi
Poids moléculaire :
272.466
Numéro MDL:
Autres remarques