Principaux documents
T229652
DIMETHYL 4,5-DIBROMO-3-METHYL-1-CYCLOHEXENE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.04
Numéro MDL:
37,90 $