Principaux documents
T229342
4-METHYL-4,7-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.162
Numéro MDL:
37,90 $