Principaux documents
T209082
1,2-CYCLODODECANEDIONE
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.292
Numéro MDL:
37,90 $