Key Documents
T203742
BIS(2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL) (E)-1,2-DIAZENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H38N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.559
Numéro MDL:
Autres remarques