Principaux documents
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
Synonyme(s) :
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5KO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Beilstein:
6119984
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
Clé InChI
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
Application
Primary standard buffer.
Autres remarques
Unnatural isomer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)