Principaux documents
T202290
1-PHENYL-2-CYCLOHEXEN-1-OL
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.245
Numéro MDL:
37,90 $