Principaux documents
T200743
(3AS,7AR)-3A-METHYL-1,3,3A,4,7,7A-HEXAHYDRO-2-BENZOTHIOPHENE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O2S
Poids moléculaire :
186.275
Numéro MDL:
Autres remarques