Principaux documents
T200611
4-BROMO-1-METHYL-7-OXO-6-OXABICYCLO[3.2.1]OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.09
Numéro MDL:
Autres remarques