Principaux documents
T196886
RCL T196886
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H12O3
Poids moléculaire :
252.272
Numéro MDL:
37,90 $