MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
T190071
1,6-DIMETHYL-1,3,5-CYCLOOCTATRIENE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
T190071-1EA
40,40 $
40,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.223
MDL number:
Passer à