Principaux documents
T187887
((3AR,7AS)-7A-[[(METHYLSULFONYL)OXY]METHYL]-1,4,7,7A-TETRAHYDRO-2-BENZOFURAN-3A(3H)-YL)METHYL METHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.417
Numéro MDL:
Autres remarques