Principaux documents
T186422
9-BENZYL-1,9-DIMETHYL-6-PHENYL-7,8-DIAZATRICYCLO[4.2.1.0(2,5)]NONA-3,7-DIENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.434
Numéro MDL:
Autres remarques