Principaux documents
T183253
(3A'R,7A'S)-1',3',3A',4',7',7A'-HEXAHYDROSPIRO[[1,3]DIOXOLANE-2,2'-INDENE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.249
Numéro MDL:
Autres remarques