Documents
T181080
(1R,7S)-BICYCLO[5.2.0]NONAN-4-ONE COMPOUND WITH (1S,6S)-2-METHYLBICYCLO[4.2.0]OCTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.423
Numéro MDL:
Autres remarques