Principaux documents
T180734
7-(1-ETHOXYETHYL)-1,6-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPTANE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.336
Numéro MDL:
37,90 $