Principaux documents
T179094
(9S)-BICYCLO[7.2.0]UNDECA-2,4,7-TRIENE-10,10,11,11-TETRACARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N4
Poids moléculaire :
246.274
Numéro MDL:
Autres remarques