Principaux documents
T177547
(1S,5S)-SPIRO[BICYCLO[3.2.0]HEPTANE-2,2'-[1,3]DIOXOLANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.211
Numéro MDL:
Autres remarques