Principaux documents
T175064
4-BROMO-N-(2-METHYLPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.214
Numéro MDL:
Autres remarques