T172863
1-OXO-1-PHENYL-2-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH 2-PHENYLETHANIMIDAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.424
Numéro MDL:
Autres remarques