Principaux documents
T169943
3,3,5-TRIMETHYL-2-THIABICYCLO[2.2.0]HEXAN-6-ONE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.247
Numéro MDL:
Autres remarques