Principaux documents
T168734
TERT-BUTYL 1,6-DIMETHYL-7-AZABICYCLO[4.1.0]HEPT-3-ENE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.318
Numéro MDL:
Autres remarques