Principaux documents
T168084
METHYL (3AR,7AR)-7A-METHOXY-1,2,3,4,7,7A-HEXAHYDRO-3AH-INDEN-3A-YLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Autres remarques