Principaux documents
T167304
(5AS,8AS)-OCTAHYDROCYCLOPENTA[B]AZEPIN-2(1H)-ONE COMPOUND WITH (5AS,8AS)-OCTAHYDROCYCLOPENTA[C]AZEPIN-1(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H30N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.452
Numéro MDL:
Autres remarques