Principaux documents
T164917
9,9-DIMETHYL-7-OXO-3-OXA-9-AZONIABICYCLO[3.3.1]NONANE IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.138
Numéro MDL:
Autres remarques