Key Documents
T164178
1,1-DICHLORO-3-PHENYL-1-PROPENE-2-SULFONIC ACID, P-TOLUIDINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.289
Numéro MDL:
Autres remarques