Key Documents
T159859
2-[2-[3-(CARBOXYMETHYL)-5-METHYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENEMETHYL]-1-BUTENYL]-3-ETHYL-5-METHYLBENZOTHIAZOLIUM HYDROXIDE INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.626
Numéro MDL:
Autres remarques