Key Documents
T158836
1-(4-CHLOROBENZYL)-4-[3-(4-METHOXY-2-PROPYLPHENOXY)PROPYL]PIPERAZINE, DIMALEATE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H41ClN2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.144
Numéro MDL:
Autres remarques