Principaux documents
T157902
[4-[4-(4-ACETYL-3-HYDROXY-2-PROPYLPHENOXY)BUTOXY]PHENYL]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.476
Numéro MDL:
Autres remarques