Documents
T157864
3-[[3-(4-ACETYL-3-HYDROXY-2-PROPYLPHENOXY)PROPYL]SULFANYL]BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.486
Numéro MDL:
Autres remarques