Key Documents
T157457
3-(3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-1-(2-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.849
Numéro MDL:
Autres remarques