Principaux documents
T156523
N-BENZYL-2-(3-ETHYL-4-OXO-3,4,6,7,8,9-HEXAHYDRO-PYRIMIDO[4,5-B]QUINOLIN-2-YLSULFANYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.526
Numéro MDL:
Autres remarques