Principaux documents
T155578
4-[2-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL]-2H-1,4-BENZOXAZIN-3(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.732
Numéro MDL:
Autres remarques