Documents
T155535
5-[4-(4-CHLOROPHENOXY)PHENYL]-3-ISOXAZOLECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.715
Numéro MDL:
Autres remarques