Principaux documents
T153664
[(2-NITROPHENYL)SULFANYL]ACETIC ACID
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H7NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.213
Numéro MDL:
37,90 $