Documents
T153079
N'-[([4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE]-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.387
Numéro MDL:
Autres remarques