Principaux documents
T152919
N-(5,7-DIMETHYL[1,8]NAPHTHYRIDIN-2-YL)-N'-PHENYLTHIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.408
Numéro MDL:
Autres remarques