Principaux documents
T150622
N'-[[2-CHLORO-4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE]-2-(2-THIENYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.831
Numéro MDL:
Autres remarques