Principaux documents
T150428
N'-[(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.225
Numéro MDL:
Autres remarques