Principaux documents
T150347
N'-[(2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.328
Numéro MDL:
Autres remarques