Documents
T148792
1-PHENYL-1-BUTANONE [4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.5
Numéro MDL:
Autres remarques