Principaux documents
T148644
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHANONE [4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H17Cl2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.336
Numéro MDL:
37,90 $