Principaux documents
T147168
1,3-DIPHENYLACETONE [4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.517
Numéro MDL:
Autres remarques