T146781
3-(1H-INDOL-3-YLMETHYL)-6-(4-NITROPHENYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.426
Numéro MDL:
Autres remarques