Principaux documents
T146153
5-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-1-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClN3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.853
Numéro MDL:
37,90 $