Documents
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro Beilstein :
102998
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.02 (vs air)
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1